Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Protect Produktions- und Lagerflasche, with GLS 80™ Thread, kunststoffummantelt, graduiert, mit Schraubkappe
Artikelnummer. p-7189276 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
20.000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13218049
Marke: DWK Life Sciences 219918603
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Große Glas-Laborflaschen mit schützender Kunststoffbeschichtung und erhöhter Wandstärke für größere Stabilität.
Aufgrund der erhöhten Wandstärke haben die DURAN Produktionsflaschen bessere mechanische Eigenschaften als die DURAN Standard Glasflaschen und sind somit ideal für Rühr- und Mischprozesse mit großen, schweren Rührstäben geeignet. Natürlich bieten auch die großvolumigen Flaschen die bekannten und bewährten DURAN-Eigenschaften, wie sehr gute chemische Resistenz, ein nahezu inertes Verhalten und eine hohe Gebrauchstemperatur.
  • Die Beschichtung bietet einen Kratz-, Auslauf*- und Splitterschutz* (* gilt nur für 5000 ml Flaschen und weniger)
  • Dickwandig und deshalb mechanisch besonders widerstandsfähig
  • Keine BSE/TSE gefährdende Stoffe enthalten
  • The flat, robust base allows the use of large and heavy stir bars
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck
  • Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 10.000 mL
Außendurchmesser (metrisch) 228 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische Herstellung; API-Mischprozesse mit großen magnetischen Rührstäben; Autoklavierung von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien
Material Borosilikatglas (3,3), Polyurethan
Flaschenhalstyp Gewindegröße GLS 80
Anzahl pro Packung Je 1