Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Schnellschraubverschluss, aus PP, Blau, mit Lippendichtung, mit Schraubkappe
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteDescription
Ermöglicht das Öffnen und Schließen der DURAN™ GLS 80™ Flasche mit nur einer dreiviertel Umdrehung. Ein passender Ausgießring aus PP ist erhältlich und gestattet ein sauberes, tropfenfreies Arbeiten.
- Ermöglicht anwenderfreundliches Öffnen und Schließen mit nur einer dreiviertel Umdrehung
- Mit integrierter Lippendichtung und Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Ausgießring |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Kultivierungsgefäß; Aufbewahrung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 10/Packung |
| Gewindegröße (metrisch) | GLS 80 |
| Halsausführung | 16 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 87 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |