Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laborflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, graduiert
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
20.000 mL
2000 ml
250 mL
3500 mL
5000 mL
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Die DURAN™ GLS 80™ Weithals Laborflaschen sind aus hochreinem, klarem USP / EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt,das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Die breitere Öffnung ermöglicht einen leichteren Flaschenzugang für größere Proben oder Materialien wie Granulate, Pulver oder viskose Flüssigkeiten. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung (Retrace Code) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. DURAN™ Original GL Laborflaschen werden komplett mit dem bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.DURAN™ Original GL Laborflaschen werden komplett mit dem bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.
- Spezielle Gewindegeometrie für schnelles Öffnen und Schließen in weniger als einer Umdrehung
- Optimales Ab- und Befüllen sowie einfache Reinigung
- Problemloses, komfortables Hantieren mit Löffel, Spatel und Pinzette
- Ermöglicht die mühelose Verwendung von großvolumigen Trichtern
- Sicheres Standverhalten aufgrund großer Grundfläche
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Kultivierungsgefäß; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand; Flüssigkeitsbehälter |
| Enthält | Ohne Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau) |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Menge | 10/Pk. |
| Gewindegröße (metrisch) | GLS 80 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Durchmesser (metrisch) | 136 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |