Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Schikaneflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, graduiert
Artikelnummer. 15593527 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15593527 250 mL 1 Stück
15503537 500 mL 1 Stück
15513537 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15593527 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 212863658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.40 CHF
    25.49 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.91 CHF
    13% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die seitlichen Schikanen verbessern die Flüssigkeitsmischung in den weithalsigen GLS 80™-Flaschen deutlich.
Beim Mischen in Standard GLS 80™ Laborflaschen entsteht in der Flüssigkeit eine Wirbelbewegung, die der Drehung eines Festkörpers gleicht. Die Flüssigkeit und die darin enthaltenen Schwebstoffe drehen sich wie ein Karussell. Dieses Flussmuster ist sehr ineffizient und erschwert ein gründliches Durchmischen. Die neue DURAN™ GLS 80™ Weithals-Schikaneflasche verfügt über drei vertikale Schikanen an den Innenwänden, die diese radiale Wirbelbewegung unterbrechen. Die Schikanen erhöhen die vertikale Zirkulation und ermöglichen somit eine wesentlich effizientere und homogenere Durchmischung. Des Weiteren wird die Bildung eines zentralen Strudels unterdrückt und es treten weniger Bereiche auf, in denen keine Mischung erfolgt.
  • Homogenere Durchmischung durch drei vertikale Schikanen
  • Flacher Flaschenboden für den Einsatz mit Magnetrührstäben oder dem DURAN™ GLS 80™-Magnet-Rührverschlusssystem
  • Durch ihre durchgehende, glatte Oberfläche können die Schikanen einfach gereinigt werden
  • Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
  • Spezielle Gewindegeometrie für schnelles Öffnen und Schließen in weniger als einer Umdrehung
  • Sicheres Standverhalten aufgrund großer Grundfläche
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lüften; Auflösen; Emulgieren; Homogenisieren; Mischen; Suspendieren
Enthält mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau)
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge Je 1
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 95 mm