Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ HPLC-Flasche, GL 45, klar, mit HPLC-Schraubverschluss, 4 Schlauchanschlüsse, graduiert
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10554493 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10554493
Marke: DWK Life Sciences 1129821
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Druck- und vakuumfeste Flasche für HPLC-Anwendungen.
Die DURAN™ HPLC-Flasche ist als gebrauchsfertiges System erhältlich. Dieses besteht aus einer speziellen druck- und vakuumbeständigen Flasche und einem Schraubverschluss mit 4 Anschlüssen. Dadurch können 3 Stationen gleichzeitig von einem Gefäß aus versorgt werden. Gleichzeitig kann am vierten Auslass ein steriler Druckausgleich angebracht werden.
  • Anschluss verschiedener Schlauchdurchmesser (1,6 und 3,2 mm)
  • Nicht verwendete Anschlüsse können mit einer Blindkappe abgedeckt werden
  • Optionale sterile Druckausgleichssätze (Membranfilter 0,2 µm
  • Inhalt des Komplettsystems: DURAN™; Druck- und Laborflasche mit 4-Port-Schraubverschluss (PP); vier Schraubverbindungen (schwarz, M8-Gewinde) und Silikondichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Beschreibung HPLC-Flasche komplett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Druck- und vakuumbeständige Flasche für HPLC-Anwendungen; Sicheres Übertragen von flüssigen Medien in einem geschlossenen und sterilen System; Lieferung von Lösungsmitteln an HPLC-Geräte
Material Boro 3.3, PP, Silikon
Menge 2/Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Verschlussauskleidung Silikon
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 86 mm