Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glasröhrchen
Zum schnellen und einfachen Herstellen auslaufsicherer Verbindungen mit Geräten im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Röhrchen mit Buchse und Konus bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
14.00 CHF - 40.92 CHF
Produktcode | Marke | Konusgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konusgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10589951
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101411 |
Buchsengröße/Kegelgröße: NS 14/23 |
14.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10671892
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101422 |
Buchsengröße/Kegelgröße: NS 19/26 |
15.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11846144
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101444 |
Buchsengröße/Kegelgröße: NS 29/32 |
40.92 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- In verschiedenen Buchsen-/Konusgrößen erhältlich
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Mit konischer Verbindung, die sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und ausgezeichnete Dichtheit auszeichnet.
Spezifikation
1/Packung |