Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rührer aus DURAN™ Glas
Artikelnummer. p-8006044
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Kolben, 1.000 ml
Kolben, 10.000 ml
Kolben, 100 ml
Kolben, 2.000 ml
Kolben, 250/500 ml
Kolben, 250/500 ml-Kolben, 10 GL-Gewindeanschluss
Kolben, 250 ml
Kolben, 4.000/5.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11576834
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06307001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Glasrührer aus Duran™ Glas.
  • Duran™ Glas
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolben, 100 ml
Produkttyp Rührer
Material Glas