Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rührer aus DURAN™ Glas
Artikelnummer. 11576834
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Kolben, 1.000 ml
Kolben, 10.000 ml
Kolben, 100 ml
Kolben, 2.000 ml
Kolben, 250 ml
Kolben, 250/500 ml
Kolben, 250/500 ml, 10 g Gewinde
Kolben, 4.000/5.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11576834 Kolben, 100 ml 1 Stück
11913941 Kolben, 10.000 ml 1 Stück
10781204 Kolben, 1.000 ml 1 Stück
10397513 Kolben, 250/500 ml 1 Stück
11566854 Kolben, 2.000 ml 1 Stück
10467463 Kolben, 250 ml 1 Stück
11963931 Kolben, 250/500 ml, 10 g Gewinde 1 Stück
11398961 Kolben, 4.000/5.000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11576834 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 06307001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Glasrührer aus Duran™ Glas.
  • Duran™ Glas
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolben, 100 ml
Produkttyp Rührer
Material Glas