Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Reduktionsadapter aus Glas
Ermöglichen eine sichere und einfache Verbindung von einem großen Konus zu einer kleinen Buchse mit Glasröhrchen. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Reduzieradapter mit Schliffverbindungen bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01502429
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12257
- Hohe Steigungsgenauigkeit der Konen
- Minimaler Schmierungsbedarf
- Hervorragende Dichtheit
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
DIN 12257 und zusätzlich zur DIN-Norm | |
Duran™ Glas | |
Je 1 |
NS 29/32 | |
Reduktionsadapter |