Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Reduzieradapter aus Glas
Ermöglichen eine sichere und einfache Verbindung von einem großen Konus zu einer kleinen Buchse mit Glasröhrchen. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Reduzieradapter mit Schliffverbindungen bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ B0304171
Additional Details : Gewicht : 0.02300kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12257
- Hohe Steigungsgenauigkeit der Konen
- Minimaler Schmierungsbedarf
- Hervorragende Dichtheit
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
NS 29/32 | |
Duran™ Glas | |
Reduzieradapter | |
Je 1 |