Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran M-Kern-Trichter aus Glas
Artikelnummer. 10090211
Ansicht ändern
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10090211 80 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10090211 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05321004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.00 CHF
    35.30 CHF / 1 Stück
    Sparen 23.70 CHF
    40% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für das sichere und einfache Mischen, Ausgießen und Einlagern von Chemikalien im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Trichter mit NS-Konus bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
  • Trichter zum Hinzufügen von Feststoffen mit einem Winkel von 60 °
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Mit NS-Konus, der sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und ausgezeichnete Dichtheit auszeichnet.
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 80 mm
Material Duran Glas, Borosilikatglas