Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konen aus Duran™ Glas
Click to view available options
Konusgröße:
Buchsengröße/Kegelgröße: NS 14/23
Buchsengröße/Kegelgröße: NS 29/32
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
DIN 12249. Form G. Abgerundete Schliffränder mit verschmolzenen Kanten, hergestellt aus DURAN™ Rohr.
Schliff: 14/23 NS
φ Aussen: 13mm
Länge: 130mm
Schliff: 14/23 NS
φ Aussen: 13mm
Länge: 130mm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Gehäuse 10Pack |
| Konusgröße | Buchsengröße/Kegelgröße: NS 14/23 |