Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konen aus Duran™ Glas
Artikelnummer. 10792692
Click to view available options
Konusgröße:
Buchsengröße/Kegelgröße: NS 14/23
Buchsengröße/Kegelgröße: NS 29/32
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10792692
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01100314
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DIN 12249. Form G. Abgerundete Schliffränder mit verschmolzenen Kanten, hergestellt aus DURAN™ Rohr.
Schliff: 14/23 NS
φ Aussen: 13mm
Länge: 130mm
Spezifikation
Menge Gehäuse 10Pack
Konusgröße Buchsengröße/Kegelgröße: NS 14/23