Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glasspulenkondensator
Artikelnummer. 10695031
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Länge (metrisch) Ummantelung:
160 mm
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. Länge (metrisch) Ummantelung Packungsgröße
10695031 NS 29/32 250 mm 1 Stück
10395781 NS 14/23 160 mm 1 Stück
10204391 NS 24/29 250 mm 1 Stück
10003922 NS 29/32 160 mm 1 Stück
10732342 NS 29/32 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10695031 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05250304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00 CHF
    120.56 CHF / 1 Stück
    Sparen 66.44 CHF
    35% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spulenkondensatoren aus DURAN™ Glas, mit DURAN™ Schläuchen.
  • Duran™ Glas
Especificaciones
Zertifizierung/Konformität DIN 12593 und zusätzlich zur DIN-Norm
Beschreibung Kühloberfläche: 400 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kondensierende Dämpfe
Länge (metrisch) Ummantelung 250 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung Nr. NS 29/32
Material Duran Glas
Typ Spulenkühler
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.