Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zentrifugenröhrchen aus Duran Glas
Artikelnummer. 10253924
Click to view available options
Länge (metrisch):
167 mm
203 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10253924
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05675000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ konischen Zentrifugenröhrchen aus Duran-Glas werden zur Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten in chemischen Lösungen verwendet.
  • Borosilikatglas
  • Konischer Boden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D91
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Packung 1
Form Zylindrisch
Länge (metrisch) 203 mm
Bodenform Konisch
Graduated Ja
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 700 × g