Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Glaskappe
Catalog Number p-7189423
Die Glaskappe wird auf einen Kulturkolben aufgelegt und verschließt diesen somit.
Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Hierzu ist es essentiell Reinkulturmedien herzustellen, auf/in denen die entsprechenden Mikroorganismen wachsen können. Um einen Fremdstoffeintrag zu vermeiden, müssen die Flaschen und Kolben abgedeckt werden jedoch nicht gasdicht abgeschlossen werden. Ein Luftaustausch ist für das Kulturwachstum zwingend erforderlich.
  • Die Kapsenbergkappen erlauben einen Luftaustausch in der Medienflasche wodurch ein positives Umfeld für ein Wachstum von Mikroorganismen erreicht wird
Durchmesser (metrisch) 31 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verschließen von Nährbodenflaschen; Lagerung und Transport von Flüssigkulturen; Arbeiten mit Zellkulturen unter sterilen Bedingungen in Biosicherheitsbänken und Reinlufthauben
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 St./Packung