Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einsatz für Schraubverschluss GL 14, Silikon/PTFE (Zubehör für GL 45 Anschlusskappensystem)
Catalog Number 10412153
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
ID 1,6 mm
ID 3,0 mm
ID 6,0 mm
Innendurchmesser 3,2 mm
Einsatz für Schraubverschluss GL 14, Zubehör für Anschlusskappensystem mit 2 oder 3 Anschlüssen GL 45
Flexibles modulares GL 45-Verbindungskappensystem für starre oder halbstarre Schläuche mit vier verschiedenen Durchmessern (1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm und 6,0 mm). Die Kappen sind mit zwei oder drei GL 14-Gewindeanschlüssen erhältlich. Die unterschiedlich großen Einsätze bilden eine dichte Versiegelung um den Durchgangsschlauch. Steriler Druckausgleich mithilfe von 0,2 Mikron-Spritzenfiltern möglich. Unbenutzte Anschlüsse können mit einem roten GL 14-Schraubverschluss abgedichtet werden.
  • Starre oder halbstarre Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern können mit einer blauen GL 14-Kappe mit offenem Deckel und einem der Einsätze aufgenommen werden
  • Erhältlich mit 2 oder 3 Gewindeauslässen (Anschlüsse)
  • Fünf verschiedene Schlauchdurchmesser (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm und 12,0 mm) können durch Auswechseln der Einsätze verwendet werden
  • Durch Anwendung von positivem oder negativem Druck kann Flüssigkeit über den Schraubverschluss aus der Flasche oder in die Flasche gepumpt werden
  • Vollständig kompatibel mit allen GL 45-Gewinden und daher äußerst vielseitig
  • Vollständig kompatibel mit allen GLS 80-Gewinden und daher äußerst vielseitig
Geeignetes Zubehör: 1129814
Durchmesser (metrisch) 87 mm
Beschreibung Einsatz für Schraubverschluss GL 14, Innendurchmesser 3,0 mm (∼1/8 Zoll)
Innendurchmesser (metrisch) ID 3,0 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeitstransfer; Beschickung von Lösungsmitteln an HPLC-Anlagen; Bereitstellung von Reagenzien für Geräte; Versorgung von Instrumenten mit Reagenzien; Versorgung des Bioreaktors
Material Polypropylen, PTFE, PTFE
Menge Je 1
Gewindegröße (metrisch) GL 14