Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gasverteilungsrohr
Über das Gaseinleitrohr wird Gas in eine Flüssigkeit zu dessen Reinigung eingeleitet. Die eingeschmolzene Glasfilterplatte erzeugt möglichst kleine Gasblasen und somit einen große Kontaktfläche zur Flüssigkeit.
Marke:  DWK Life Sciences 258561204
257.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.12500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15232059
  • 271.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bei Gasfiltrationen bzw. -reinigungen werden Gaswaschflaschen benötigt, die aus einem Gaseinleitrohr, einer geeigneten Flasche sowie einer Gasaustrittsöffnung bestehen. In diesem Versuchaufbau wird das Gas gezwungen durch eine Flüssigkeit zu strömen bevor es freigesetzt wird. Das Gasverteilrohr wird hierzu in die Flüssigkeit getaucht, das Gas störmt durch diese hindurch und Verunreinigungen des Gases werden in der Flüssigkeit gebunden. Das Gas wird sozusagen gereinigt bzw. gewaschen. Durch eine Filterplatte im Gaseinleitrohr werden möglichst kleine Luftblasen erzeugt, die so eine möglichst große Kontaktfläche bilden.
  • Durch eingebauten Glasfilter wird der eingeleitete Gasstrom in kleine Blasen geteilt
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3)
2
Reaktionen zwischen Gasen und Flüssigkeiten; Aufreinigung von Gasgemischen; Filterung; Ausführung mit seitlich oder mittig montiertem Filterbecher erhältlich
gerade montierter Filternapf
9 mm
5/Packung