Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Trichter, gerippt
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
70 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.
- Ein Festkleben an einer glatten Glasoberfläche und somit eine Verlangsamung der Filtriergeschwindigkeit wird durch die gerippte Form verhindert
- Durch die gerippte Form ideal für das Filtrieren mit Papier-Rundfiltern geeignet
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 70 mm |
| Material | Boro 3.3 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtern von Flüssigkeiten; Verschütten von Substanzen wird vermieden; Filtern |
| Menge | 10 St./Packung |