Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch-Deckel, 4 Hälse mit NS, mit Seitenhälsen (NS): 3 x 29/32 schräg, Mittelhals (NS): 29/32
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteDescription
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, die als Alternative zu den Rundkolben angesehen werden, und aus einem Unterteil und einem Deckel bestehen. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Eine Dichtung oder Schlifffett verhindern das Verkanten der Schliffflächen. Durch verschiedene Normschliffe im Deckel ist das Planflanschgefäß mit weiteren Bauteilen (z. B. Tropftrichter, Rührwellen, ...) kombinierbar. Planflanschgefäße eigenen sich gut für präprative Arbeiten wie allgemeine Reaktionen, Destillationen, Eindampfungen und Trocknungen, bei denen feste und zähflüssige Substanzen auftreten. Aufgrund ihrer Wandung sind Planflanschgefäße für ein sicheres Arbeiten unter Druck und Vakuum geeignet.
- Mit einem Mittelhals (NS): 29/32 und drei Seitenhälsen (NS): 3 x 29/32 schräg
- Druck- und vakuumfest aufgrund der Geometrie und massiven Wandstärke
- Dichter Verschluss durch Normschliff
Specifications
Specifications
| Beschreibung | DN 150 |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse; Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum |
| Flaschenhalstyp | 3 x NS 29/32 schräg |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Schliffverbindung | NS 29/32 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |