Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch-Deckel, 4 Hälse mit NS, mit Seitenhälsen (NS): 2 x 19/26 schräg; 1 x 14/23 schräg,, Mittelhals (NS): 29/32
Artikelnummer. 10120111 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Borosilikatglas (3.3)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
10120111 Borosilikatglas (3.3) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10120111 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 243923406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00 CHF
    240.99 CHF / 1 Stück
    Sparen 38.01 CHF
    13% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Deckel eines Planfanschgefäßes eignet sich zum Verschließen aber auch aufgrund der Normschliffe zur Kombination mit anderen Schliffbauteilen (z.B. Tropftrichter, Rührwellen usw.).
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, die als Alternative zu den Rundkolben angesehen werden, und aus einem Unterteil und einem Deckel bestehen. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Eine Dichtung oder Schlifffett verhindern das Verkanten der Schliffflächen. Durch verschiedene Normschliffe im Deckel ist das Planflanschgefäß mit weiteren Bauteilen (z. B. Tropftrichter, Rührwellen, ...) kombinierbar. Planflanschgefäße eigenen sich gut für präprative Arbeiten wie allgemeine Reaktionen, Destillationen, Eindampfungen und Trocknungen, bei denen feste und zähflüssige Substanzen auftreten. Aufgrund ihrer Wandung sind Planflanschgefäße für ein sicheres Arbeiten unter Druck und Vakuum geeignet.
  • Mit einem Mittelhals (NS): 29/32und drei Seitenhälsen (NS): 2 x 19/26 schräg; 1 x 14/23 schräg
  • Druck- und vakuumfest aufgrund der Geometrie und massiven Wandstärke
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
Beschreibung Max. Druck von 2 bar
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse; Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum; Bei einer maximalen Einsatztemperatur von 250 °C und dem maximalen Betriebsdruck darf die Temperaturdifferenz in der Glaswand der Flachflansch-Reaktionsgefäße 30 °C nicht überschreiten
Flaschenhalstyp 2 x NS 19/26 schräg; 1 x NS 14/23 schräg
Anzahl pro Packung 1/Packung
Schliffverbindung NS 29/32
Temperaturbereich (metrisch) 250 °C