Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch, geschliffen
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Basis:
70 mm
106 mm
130 mm
155 mm
215 mm
Enthält:
mit Nut
ohne Nut
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
DURAN™ Planflansche mit und ohne Nut eignen sich beispielsweise zur Weiterverarbeitung zu druckbeständigen Reaktionsgefäßen. Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs.Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.
- Geschliffen
- Bauteil zur Weiterverarbeitung zu Reaktionsgefäßen
- Aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke sind die Rohlinge für Geräte mit Druck- und Vakuumanwendungen geeignet.
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Basis | 70 mm |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß |
| Enthält | mit Nut |
| Anzahl pro Packung | 2/Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion