missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Filterplatte, Rand unverschmolzen und zentriert, Oberflächen unbearbeitet

Voraussetzung für ein erfolgreiches Arbeiten mit Glasfiltern ist die Auswahl der richtigen Porosität. Dabei ist es wichtig, einen Filter auszuwählen, dessen größte Porenweite etwas unterhalb der Korngröße der kleinsten noch abzutrennenden Teilchen liegt.

Marke:  DWK Life Sciences 251515207

48.31 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 0.30000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15505026

  • 50.85 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Glaspulver mit einer bestimmten Partikelgrößenverteilung führt zu einem porösen, festen Körper. Diese Körper werden als Filtermaterial in Form von Platten und Kerzen verwendet. Aus DURAN™ (Borosilikatglas 3.3). Ideal für Trennungen mit starken Säuren oder Laugen geeignet, wodurch Vorteile gegenüber anderen Materialien wie Kunststoff oder Papier gegeben sind. Erhältlich in 6 verschiedenen Porositätsklassen gemäß ISO 4796 sowie ASTM EI28-99. Geeignet für die Vakuumfiltration mit einer maximalen Druckdifferenz von 1 bar.

  • Kante nicht geschmolzen und zentriert, Oberflächen unbehandelt
  • Erfolgreiche Arbeit durch die richtige Auswahl der Porosität (Die größte Porengröße sollte leicht unter der Korngröße der kleinsten noch zu trennenden Partikel liegen).
  • Erhältlich in 6 verschiedenen Porositätsklassen gemäß ISO 4796 sowie ASTM EI28-99.
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation

Spezifikation

Borosilikatglas 3.3
Geeignet für die Vakuumfiltration mit einer maximalen Druckdifferenz von 1 bar.
10 St./Packung
15 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote