missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Filterplatte mit Loch, für Gasverteilungsrohre

Filterplatten mit Loch in den Porositäten 0, 1 und 2 für den Einsatz in Gasverteilungsrohren.

Marke:  DWK Life Sciences 254503102

58.62 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 0.03000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11670019

  • 61.70 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Neben ihrer Anwendung für Filtration werden Glasfiltergeräte auch zur Gas- und Flüssigkeitsverteilung eingesetzt. Für Reaktionen zwischen Gasen und Flüssigkeiten verwendet man Gasverteilungsrohre, in denen Filterplatten mit Loch verarbeitet sind, z.B. für Gaswaschflaschen.
  • Für Gasverteilungsrohre
  • In den Porositäten 0, 1 und 2 erhältlich
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation

Spezifikation

Bohrung:8 mm; Porosität 1
Borosilikatglas 3.3
Zur Verteilung von Gasen in einer Reaktionslösung; Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten
1/Packung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote