Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Expansionsstück, Hülse/Kern
Expansion von Hülse auf Kern.
Marke: DWK Life Sciences 286524806
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe.DURAN™ Expansionsstücke ermöglichen die Verbindung von einer größeren Hülse auf einen kleineren Kern.- Expansionsstücke ermöglichen die Verbindung von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern und so den Einsatz unterschiedlich großer Schliffbauteile
Spezifikation
10/Pk. | |
Anschluss von zwei Komponenten mit Standard-Schliffmanschetten unterschiedlicher Größe | |
Sockel NS 14/23, Konus NS 29/32 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Expansionsstück, Hülse/Kern > Socket NS 14/23, cone NS 29/32
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur