Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Abdampfschale, mit Ausguss
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
45 mL
60 mL
90 mL
170 mL
320 mL
600 mL
1500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet.
- Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 170 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verdampfung von Flüssigkeiten; Vorbereitung konzentrierter Lösungen; Verhinderung von Lösungsmittelkondensation an Glaswänden; Größen 25, 30, 35 und 45 ml ohne Beschriftungsfeld |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 95 mm |