Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Abdampfschale, mit Ausguss
Artikelnummer. 11706233 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
45 mL
60 mL
90 mL
170 mL
320 mL
600 mL
1500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11706233
Marke: DWK Life Sciences 213015409
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die weite, offene Form der Abdampfschale erzeugt eine große Flüssigkeitsoberfläche, welche das Verdampfen von überschüssigen Lösungsmitteln begünstigt.
Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet.
  • Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 600 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verdampfung von Flüssigkeiten; Vorbereitung konzentrierter Lösungen; Verhinderung von Lösungsmittelkondensation an Glaswänden; Größen 25, 30, 35 und 45 ml ohne Beschriftungsfeld
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 140 mm