Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Englerkolben, mit Bördelrand, seitlicher Auslass
Der DURAN™ Englerkolben eignet sich für Destillationen im Bereich der Petrochemie.
Marke: DWK Life Sciences 216532404
Additional Details : Gewicht : 0.75000kg
Beschreibung
Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt. Neben den gängig eingesetzten Mehrhalskolben können für Destillationen auch Englerkolben verwendet werden. Diese Bauform eines Destillationskolbens besitzt einen festen Seitenarm, der am Kolbenhals angesetzt ist. Über diesen Seitenarm wird der Dampf in einen Kühler geleitet, wo dieser schließlich zum Destillat kondensiert. Über die Kolbenhals können Thermometer eingebracht werden. Ein integrierter Schliff sorgt hier für einen dichten Abschluss der Apparatur.- Der Bördelrand ermöglicht präzises Ausgießen
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
66 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung |
100 mL | |
Destillationen im Bereich der Petrochemie; Erhitzen | |
ja |