Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Trockenrohr, gebogen, mit NS-Kern
Befüllt mit einem Trocknungsmittel schützt das Trockenrohr ein in einem Kolben befindliches Reaktionsgemisch vor Feuchtigkeit.
Marke: DWK Life Sciences 242620909
Additional Details : Gewicht : 0.04300kg
Beschreibung
Das Trockenrohr ist meist ein gewinkeltes Glasrohr an dessen einem Ende sich ein Normschliff befindet. Das andere Ende ist offen. Zur Befüllung wird das Trockenrohr zunächst mit etwas Watte gestopft, dann wird das Trocknungsmittel eingefüllt und schließlich verhindert ein weiteres Stück Watte das Herausfallen des Trocknungsmittels.- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Gebogen
- Mit NS-Kern
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
1 Ea. | |
Protection from moisture | |
NS 29/32 |