Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Exsikkator-Unterteil, mit Planflansch, ohne Anschluss, passend für alle Deckel-Typen
Das Exsikkator-Unterteil dient zur Aufnahme des Trocknungsmitteln und der zu trocknenden Substanz. Das Unterteil wird mit dem passenden Deckel abgedeckt.
Marke: DWK Life Sciences 247706108
Additional Details : Gewicht : 3.23200kg
Beschreibung
Der DURAN™ Exsikkator ist ein vakuumgeeignetes Laborgefäß mit Schliffdeckel, welches zur Aufbewahrung von feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen sowie zum Trocknen feuchter Produkte verwendet wird. Abgetrennt durch eine Siebplatte (aus Metall oder Porzellan) wird im unteren Teil des Exsikkatorunterteils ein Trocknungsmittel eingebracht, welches die Feuchtigkeit der zu trocknenden Substanz, plaziert auf der Siebplatte, bindet. Zur Beschleunigung des Trocknungsvorgangs kann ggf. ein Vakuum angeschlossen werden, da durch einen geringeren Druck im Exsikkator die Flüssigkeit schneller verdunstet. Das Vakuum wird über einen Absperrhahn-Anschluss angelegt. Zum leichteren Lösen des Deckels muss der Planschliff des Exsikkators gut gefettet sein, da nach dem Evakuieren der Deckel auf das Unterteil gepresst wird. Alle DURAN™ Exsikkatoren sind vakuumfest, d. h. sie können bis zum technisch maximal möglichen Vakuum eingesetzt werden.- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Passend für alle Deckel-Typen
- Ohne Anschluss
- Mit Planflansch
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Ideal zum Entfernen von Feuchtigkeit aus Feststoffen; Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien über lange Zeiträume; Für Anwendungen, die eine Vakuumtrocknung erfordern; Trocknen von Materialien; Sicheres Arbeiten unter Vakuum | |
5800 mL |