Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Exsikkator-Unterteil, mit Planflansch, mit NS-Tubus (NS 24/29), Typ NOVUS, passend für alle Deckel-Typen
Das Exsikkator-Unterteil dient zur Aufnahme des Trocknungsmitteln und der zu trocknenden Substanz. Das Unterteil wird mit dem passenden Deckel abgedeckt.
155.00 CHF - 625.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Entfernen von Feuchtigkeit aus Feststoffen; zur Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Materialien über lange Zeiträume; für Anwendungen, die Vakuumtrocknung erfordern; zum Trocknen von Materialien; zum sicheren Arbeiten unter Vakuum |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10676771
|
DWK Life Sciences
247716906 |
18.500 mL |
625.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10777291
|
DWK Life Sciences
247716606 |
10.500 mL |
412.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10065080
|
DWK Life Sciences
247714605 |
700 mL |
155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10547522
|
DWK Life Sciences
247715704 |
2400 mL |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10259180
|
DWK Life Sciences
247716109 |
5800 mL |
230.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Der DURAN™ Exsikkator ist ein vakuumgeeignetes Laborgefäß mit Schliffdeckel, welches zur Aufbewahrung von feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen sowie zum Trocknen feuchter Produkte verwendet wird. Abgetrennt durch eine Siebplatte (aus Metall oder Porzellan) wird im unteren Teil des Exsikkatorunterteils ein Trocknungsmittel eingebracht, welches die Feuchtigkeit der zu trocknenden Substanz, plaziert auf der Siebplatte, bindet. Zur Beschleunigung des Trocknungsvorgangs kann ggf. ein Vakuum angeschlossen werden, da durch einen geringeren Druck im Exsikkator die Flüssigkeit schneller verdunstet. Das Vakuum wird über einen Absperrhahn-Anschluss angelegt. Zum leichteren Lösen des Deckels muss der Planschliff des Exsikkators gut gefettet sein, da nach dem Evakuieren der Deckel auf das Unterteil gepresst wird. Alle DURAN™ Exsikkatoren sind vakuumfest, d. h. sie können bis zum technisch maximal möglichen Vakuum eingesetzt werden.- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Passend für alle Deckel-Typen
- NOVUS-Typ mit Normschliff-Tubus (NS 24/29) im Deckel
- Mit Planflansch
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Ideal zum Entfernen von Feuchtigkeit aus Feststoffen; zur Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Materialien über lange Zeiträume; für Anwendungen, die Vakuumtrocknung erfordern; zum Trocknen von Materialien; zum sicheren Arbeiten unter Vakuum |