Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Zylinder, mit Knopfdeckel, Rand poliert
Zylinder ermöglicht die Lagerung sowie den Transport von Materialien. Der passende Deckel verhindert Verwirbelungen beim Transport oder Kontaminationen.
Marke: DWK Life Sciences 242050306
750.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.59000kg
Beschreibung
Zur Lagerung von Substanzen und Materialien nutzt man idealerweise Gefäße, die man verschließen kann. So können Substanzen und Materialien vor nicht gewünschten Einwirkungen geschützt werden. Diese Gefäße sind in unterschiedlichen Formen wie z.B. Dosen, Zylindern oder Kästen erhältlich. Die Wahl des Gefäßes erfolgt gemäß der Anwendung und/oder Beschaffenheit des Materials.- Durch den Knopf kann der Deckel leicht geöffnet werden
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Boro 3.3 | |
Lagerung und Transport | |
ja |
100 mm | |
500 mL | |
10 St./Packung |