Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturröhrchen, mit geradem Rand, für Kapsenberg-Kappen
Artikelnummer. p-7189146 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
16 mm
18 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11786638
Marke: DWK Life Sciences 261322108
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kulturröhrchen dienen zur Anzucht von Kulturen aus Flüssigmedien.
Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Die Original DURAN™ Kulturröhrchen zeichnen sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbständigkeit aus. Sie sind daher auch besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet.
  • Kulturröhrchen mit geradem Rand können mit Metallkappen oder Wattestopfen verschlossen werden, um so einen Luftaustausch zu erlauben
  • Der gerade Rand erlaubt die Verwendung von Kapsenberg- und Metall-Kappen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 1,0 bis 1,2 mm Stärke
Kapazität (metrisch) 20 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit Wachstum von Mikroorganismen; für mikrobiologische Arbeiten
Menge 100/Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 16 mm