Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturröhrchen, mit DIN Gewinde, und Schraubverschluss aus PBT
Kulturröhrchen mit DIN-Gewinde und Schraubkappen dienen zur Anzucht von Kulturen aus Flüssigmedien sowie zur Lagerung unter sterilen Bedingungen.
Marke: DWK Life Sciences 261352151
277.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.71000kg
Beschreibung
Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Die Original DURAN™ Kulturröhrchen zeichnen sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbständigkeit aus. Sie sind daher auch besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet.- Mit DIN Gewinde und Schraubverschluss aus PBT für luftdichtes Verschließen (optional auch ohne Schraubverschluss erhältlich)
- Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikondichtung
- Kultivierung, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen
Spezifikation
20 mL | |
Borosilikatglas (3,3), PBT, PTFE | |
mit Schraubverschluss | |
GL 18 | |
16 mm |
160 mm | |
Wachstum von Mikroorganismen; Lagerung und Transport kleiner Mengen von Flüssigkeiten und sterilen Kulturen; Arbeiten mit Zellkulturmedien unter sterilen Bedingungen in mikrobiologischen Sicherheitswerkbänken und -hauben | |
50/Packung | |
Autoklavierbar |