Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kristallisierschalen mit Ausguss
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
Durchmesser (metrisch):
190 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Acc. to DIN 12338
- Transparent with labelling patch
- Glass Type I/neutral glass as per USP, EP and JP
- Autoclavable
- Available in a range of capacities
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 2 l |
| Material | Glas |
| Form | Rund |
| Typ | Kristallschale |
| Höhe (metrisch) | 90 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 190 mm |