Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Verbindungsstück, mit NS-Kern, Winkel 90°
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verbindungsstücke sind Übergangsstücke mit Olive und besitzen anstelle des zweiten Normschliffes eine Olive. Über diese Olive können Schläuche angeschlossen werden, die z. B. das Anschließen einer Vakuumpumpe ermöglichen.
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Winkel 90°
- Mit NS-Kern
- Leichtes und dichtes Anschließen von Schläuchen
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Artikelbeschreibung | Anschluss von Schläuchen |
| Verbindungsgröße | NS 14/23 |