Learn More
SCAT DURAN™ Runde, durchsichtige Laborflasche, Typ 1
Click to view available options
Gewinde: GL45, Volumen: 2000 ml, Farbe: Klar
Beschreibung
- Hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
- Ausgezeichnetes thermisches Verhalten bei Verwendung bis zu 140°°C.
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung
- Vollständig autoklavierbar bei 121 oder 134°°C.
- In verschiedenen Gewindegrößen, Formen und Farben
- Wahlweise mit geschliffenem Hals oder mit weiter Halsöffnung
- Varianten mit Schutzbeschichtung erhältlich
- Mit blauem PP-Schraubverschluss
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
Beschichtung | Protective coating |
Farbe | Clear |
Beschreibung | DURAN Laborflasche |
Material | Duran Glas |
Gewindegröße (metrisch) | GL45 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Form | Round |