Learn More
SCAT DURAN™ Klare runde Laborflasche
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.000 ml
2000 ml
5000 ml
Gewindegröße (metrisch):
GL45
NS29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
- Ausgezeichnetes thermisches Verhalten bei Verwendung bis zu 140°°C.
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung
- Vollständig autoklavierbar bei 121 oder 134°°C.
- In verschiedenen Gewindegrößen, Formen und Farben
- Wahlweise mit geschliffenem Hals oder mit weiter Halsöffnung
- Varianten mit Schutzbeschichtung erhältlich
- Mit blauem PP-Schraubverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1.000 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Beschreibung | DURAN Laborflasche |
| Material | Duran Glas |
| Sterilität | Nicht steril |
| Gewindegröße (metrisch) | NS29/32 |
| Halsausführung | Geschliffener Hals |
| Closure Included | Ja |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |