Learn More
SCAT DURAN™ Runde Laborflasche, transparent
Artikelnummer. 17704884 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.000 ml
2000 ml
5000 ml
Gewindegröße (metrisch):
GL45
NS29/32
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Gewindegröße (metrisch) unitSize
17704884 1.000 ml NS29/32 1 Stück
10719655 2000 ml GL45 1 Stück
10675205 5000 ml GL45 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17704884 Lieferant SCAT Lieferanten-Nr. 501122
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Laborflaschen aus Borosilikatglas für Labore mit höchsten Qualitätsanforderungen in Bezug auf Beständigkeit, thermisches Verhalten und lange Lebensdauer.
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
  • Ausgezeichnetes thermisches Verhalten bei Verwendung bis zu 140°°C.
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung
  • Vollständig autoklavierbar bei 121 oder 134°°C.
  • In verschiedenen Gewindegrößen, Formen und Farben
  • Wahlweise mit geschliffenem Hals oder mit weiter Halsöffnung
  • Varianten mit Schutzbeschichtung erhältlich
  • Mit blauem PP-Schraubverschluss
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1.000 ml
Farbe Klar
Beschreibung DURAN Laborflasche
Material Borosilikatglas (3.3)
Sterilität Nicht steril
Gewindegröße (metrisch) NS29/32
Halsausführung Geschliffener Hals
Closure Included Ja
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Öffnung Ungeschliffen, breit
Form Rund
Produkttyp Laborflasche