Learn More
SCAT DURAN™ Runde Laborflasche, transparent
Artikelnummer. 10719655 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.000 ml
2000 ml
5000 ml
Gewindegröße (metrisch):
GL45
NS29/32
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Gewindegröße (metrisch) unitSize
10719655 2000 ml GL45 1 Stück
17704884 1.000 ml NS29/32 1 Stück
10675205 5000 ml GL45 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10719655 Lieferant SCAT Lieferanten-Nr. 501118
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Laborflaschen aus Borosilikatglas für Labore mit höchsten Qualitätsanforderungen in Bezug auf Beständigkeit, thermisches Verhalten und lange Lebensdauer.
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
  • Ausgezeichnetes thermisches Verhalten bei Verwendung bis zu 140°°C.
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung
  • Vollständig autoklavierbar bei 121 oder 134°°C.
  • In verschiedenen Gewindegrößen, Formen und Farben
  • Wahlweise mit geschliffenem Hals oder mit weiter Halsöffnung
  • Varianten mit Schutzbeschichtung erhältlich
  • Mit blauem PP-Schraubverschluss
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Farbe Klar
Beschreibung DURAN Laborflasche
Material Borosilikatglas (3.3)
Sterilität Nicht steril
Gewindegröße (metrisch) GL45
Closure Included Ja
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Öffnung Schraubgewinde
Form Rund
Produkttyp Laborflasche