Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Büretten der Klasse B mit blauen Graduierungen und Schellbach-Linie
Artikelnummer. 13177969
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
Sperrhahn:
Gerade
lateral
Material des Sperrhahns:
Glas
PTFE
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 13177969
Marke: Hirschmann™ 3110170
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Aus langlebigem DURAN™-Glas
  • Schellbach
  • Kurze Leitung
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
    Spezifikation
    Kapazität (metrisch) 25 ml
    Länge (metrisch) 500 mm
    Graduierungen 0,05 ml
    Höhe (metrisch) Skalenlänge: 500 mm
    Enthält Gerader Absperrhahn
    Umfang Blau
    Sperrhahn Gerade
    Material des Sperrhahns Glas
    Toleranz ±0,045 mL
    Typ Schellbach Bürette
    Class Klasse B
    Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385