Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS automatische Büretten mit blauen Graduierungen, ohne Flasche
Artikelnummer. 10612622
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10612622
Marke: Hirschmann™ 354037560
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für die präzise Titration chemischer Lösungen im Labor
  • Titrationsapparat
  • Pellet, pelletieren
  • Klasse AS, DURAN™
  • Blaue Graduierungen
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit
Spezifikation
Verschlusstyp Seitlicher Absperrhahn
Kapazität (metrisch) 50 ml
Länge (metrisch) 500 mm
Material DURAN™
Graduierungen 0,1 ml
Höhe (metrisch) Skalenlänge: 500 mm
Enthält Keine Flasche
Umfang Blau
Sperrhahn lateral
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0,05 ml
Typ Automatische Titrationsbürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385