Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit PTFE-Küken
Absperrhähne mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten.
Marke: DWK Life Sciences 286412403
1586.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit Hahnküken aus PTFE ermöglichen fettfreies Arbeiten. Die 3-teilige Hahnsicherung sichert das Hahnküken in der Hahnhülse.- Polierte Absperrhahnhülse mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten
- Sicherung des Hahnküken in der Hahnhülse mittels 3-teiliger Hahnsicherung
- Steigung 1:10
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
2,5 mm | |
Boro 3.3, PTFE | |
14.5 NS | |
Anbringung an Glasapparaten und -geräten |
9 mm | |
ja | |
50/Packung |