Learn More
Hirschmann™ DURAN™ seitlicher Büretten-Absperrhahn
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Bürette 2 bis 10 ml
Bürette 25 ml
Bürette 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit austauschbarem Glashahn
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Bürette 2 bis 10 ml |
| Material | Glas |
| Enthält | Glasschlüssel |
| Sperrhahn | lateral |
| Typ | Bürette |