missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bürettenhahn, seitlich, komplett mit Glasküken
Zum Ansetzen an Büretten.
Marke: DWK Life Sciences 286409204
1064.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 12.50000kg
Beschreibung
Seitliche DURAN™ Bürettenhähne komplett mit Gewindehahnküken zum Ansetzen an Büretten mit kalibrierter Spitze (Øi 0,80-0,85 mm).- Seitliche Bürettenhahnhülse mit Glasküken
- Spitze nicht kalibriert
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
2,5 mm | |
Boro 3.3, Polypropylen | |
12.5 NS | |
50/Packung |
8 mm | |
ja | |
1,5 mm | |
Zur Befestigung an Büretten |