Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bürette, Klasse B, mit geradem NS-Hahn
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Das Original DURAN™ Die Büretten bestehen aus hochchemikalienbeständigem Borosilikatglas 3.3. Durch ihre präzise Graduierung eignen sie sich besonders für titrimetrische Zwecke. Die für die Titration erforderliche, aber bisher unbekannte Flüssigkeitsmenge kann nach Abschluss der Reaktion sehr genau abgelesen werden. Die Anpassung erfolgt zum Ablaufen (Ex) bei einer Referenztemperatur °von +20 °C. Dies bedeutet, dass die Mengen genau nach der Graduierung aufgenommen werden können, da die Haftung der Flüssigkeit auf dem Glas bei der Kalibrierung berücksichtigt wurde. Die Toleranzen für das Volumen entsprechen den Fehlergrenzen von ISO und DIN. DURAN™ Büretten sind mit Glas- oder PTFE-Schlüsseln erhältlich. Im Gegensatz zu Glasschlüsseln müssen PTFE-Schlüssel nicht geschmiert werden, was die Arbeit im Labor vereinfacht.
- Die Kalibrierung basiert auf dem ausgegossenen Volumen (Ex) bei einer Referenztemperatur von +20 °C.
- Mit geradem Standardschliff-Absperrhahn
- Die Toleranzen des Volumeninhalts entsprechen der Genauigkeitsklasse B.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Titration, Volumetrische Messung, Messanalyse |
| Enthält | 2/Packung |
| Sperrhahn | Gerader, standardmäßiger Erdungshahn |
| Toleranz | ± 0,03 ml |
| Typ | Bürette |
| Class | Klasse B |