Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bürette, Klasse AS, mit Schellbachstreifen und Glasküken, mit geradem NS-Hahn, Wartezeit 30 Sekunden, mit Chargenzertifikat und Konformitätsbescheinigung
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
25 mL
100 mL
missing translation for 'unitSize'
2 Stück
Description
Die Original DURAN™ Büretten werden aus dem chemisch hochresistenten Borosilikatglas 3.3 gefertigt. Durch die präzise Skalierung eignen sie sich besonders für titrimetrische Zwecke. Die zur Titration notwendige, vorher jedoch noch unbekannte Flüssigkeitsmenge kann nach vollzogener Reaktion sehr genau abgelesen werden. Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) für + 20 °C Bezugstemperatur. Das heißt, die Mengen können exakt der Skalierung entsprechend entnommen werden, da die Haftung der Flüssigkeit am Glas bei der Kalibrierung berücksichtigt wurde. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen den Fehlergrenzen der ISO und DIN. Die DURAN™ Büretten sind mit Glas- oder mit PTFE-Küken erhältlich. PTFE-Küken müssen im Gegensatz zu Glasküken nicht gefettet werden, was die Arbeit im Labor vereinfacht. Büretten, die über die Genauigkeitsklasse AS und eine Chargennummer verfügen, werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Dieses Zertifikat dokumentiert den Mittelwert, der sich aus der Messung der gegebenen Charge ergibt, die Standardabweichung und den Ausstellungstag. Die Chargenzertifikate sind auch online abrufbar. Die Chargennummer besteht aus vier Ziffern. Die beiden ersten Zahlen geben das Produktionsjahr an, die beiden folgenden die Charge, z. B.: 18.01.
- Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) bei + 20 °C Bezugstemperatur
- Mit Hauptpunkte-Ringteilung
- Die zur Titration notwendige, vorher jedoch noch unbekannte Flüssigkeitsmenge kann nach vollzogener Reaktion sehr genau abgelesen werden
- Mit Schellbachstreifen
- Durch die präzise Skalierung eignen sie sich besonders für titrimetrische Zwecke
- Wartezeit 30 SekundenDie Mengen können exakt der Skalierung entsprechend entnommen werden, da die Haftung der Flüssigkeit am Glas bei der Kalibrierung berücksichtigt wurde
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 25 mL |
| Material | Boro 3.3, PTFE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Titration, volumetrische Messung, Messanalyse |
| Enthält | 2/Packung |
| Toleranz | ± 0,03 ml |