Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Büchner-Trichter, Schlitzsiebnutsche
Büchnertrichter sind Zylinder mit einer eingearbeiteten großporigen Siebplatte.
Marke: DWK Life Sciences 213414405
Additional Details : Gewicht : 0.34000kg
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Büchnertrichter sind Zylinder mit einer eingearbeiteten großporigen Siebplatte. Ohne ein zusätzliches Filterpapier ist lediglich eine Grobfiltration möglich. Auch Büchnertrichter können in einer Vakuumfiltration Anwendung finden. Das angelegt Vakuum beschleunigt die Filtration.- Die Schlitzsiebnutsche dient als Träger von Membran- und Papierfiltern
- Aus DURAN™ Glas mit den bewährten Eigenschaften, wie chemische Resistenz und hohe Temperaturwechselbeständigkeit
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
106 mm | |
Boro 3.3 | |
Büchnertrichter sind Zylinder mit einer eingearbeiteten großporigen Siebplatte.; Qualitative Analyse und präparative Chemie; Grobfiltration (ohne zusätzliches Filterpapier); Filtration bei vermindertem Druck; Filtrieren | |
1 Ea. |
500 mL | |
ja | |
95 mm |