Learn More
SCAT DURAN™ braune runde Laborflasche
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
- Ausgezeichnetes thermisches Verhalten bei Verwendung bis zu 140°°C.
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung
- Vollständig autoklavierbar bei 121 oder 134°°C.
- In verschiedenen Gewindegrößen, Formen und Farben
- Wahlweise mit geschliffenem Hals oder mit weiter Halsöffnung
- Varianten mit Schutzbeschichtung erhältlich
- Mit blauem PP-Schraubverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2.000 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.44 gal. |
| Farbe | Braun |
| Beschreibung | DURAN Laborflasche |
| Material | Duran Glas |
| Sterilität | Icke-steril |
| Gewindegröße (metrisch) | GL45 |
| Closure Included | Ja |
| Einwegprodukt | Återanvändbar |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |