Learn More
SCAT DURAN™ Flaschen, rund
Artikelnummer. 14789086 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 L
Farbe:
Transparent
Gewindegröße (metrisch):
GL S80
Beschichtung:
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Gewindegröße (metrisch) Beschichtung unitSize
14789086 2 L Transparent GL S80 Keine 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 14789086 Lieferant SCAT Lieferanten-Nr. 501152
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Laborflaschen aus hochwertigem und bruchsicherem DURAN Glas
DURAN™ Glass des deutschen Herstellers Schott für höchste Anforderungen im Labor
  • Schraubverschlüsse mit GL45 oder GLS80 Gewinden
  • Aus klarem oder braunem Glas
  • Verfügbar als Rund
  • oder Vierecksflaschen
  • Alle gängigen Größen von 250 ml bis 10000 ml Volumen
  • Optional mit Protect-Beschichung oder Weithalsöffnung
  • Spezifikation
    Kapazität (metrisch) 2 L
    Beschichtung Keine
    Farbe Transparent
    Beschreibung Laborflasche DURAN, GLS80, 2000 mL, Klarglas & rund, mit weiter Halsöffnung, Kappe und Ausgießring
    Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC-Anlagen
    Enthält Kappe und Ausgießring
    Material Borosilikatglas
    Sterilität Nicht steril
    Gewindegröße (metrisch) GL S80
    Verschlussfarbe Blau
    Auskleidungsmaterial DURAN Glas
    Halsausführung Weithals
    Closure Included Ja
    Graduated Ja
    Öffnung Schmal. mit Gewinde
    Zur Verwendung mit (Geräte) Safety Waste Caps
    Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
    Kapazität (angloamerikanisch) 68 oz.
    Form Rund
    Einwegprodukt Nein
    Produkttyp Quadratische Glasflasche